2-Methyloxazolo[5,4-b]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
OR470464-1G OR470464-250MG
APOSOR470464-1GEA 1010 EUR
APOSOR470464-1G APOSOR470464-250MG
2-Methyloxazolo[5,4-b]pyridine
2-Methyloxazolo[5,4-b]pyridine
Formula: C₇H₆N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13175745
Núm. CAS: 91813-42-2