2-Ethyloxazolo[5,4-b]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
OR470465-1G OR470465-250MG OR470465-5G
APOSOR470465-1GEA 601 EUR
APOSOR470465-1G APOSOR470465-250MG APOSOR470465-5G
2-Ethyloxazolo[5,4-b]pyridine
2-Ethyloxazolo[5,4-b]pyridine
Formula: C₈H₈N₂O
MW: 148,162 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18384507
Núm. CAS: 856990-30-2