3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)glutaric acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR470470-25G OR470470-5G
APOSOR470470-25GEA 997 EUR
APOSOR470470-25G APOSOR470470-5G
3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)glutaric acid
3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)glutaric acid
Formula: C₁₁H₂₂O₅Si
MW: 262,375 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21641339
Núm. CAS: 113794-48-2