6-Hydroxybenzofuran-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR470478-1G
OR470478-250MG
APOSOR470478-1GEA
411
EUR
APOSOR470478-1G
APOSOR470478-250MG
6-Hydroxybenzofuran-2-carboxylic acid
6-Hydroxybenzofuran-2-carboxylic acid
Formula:
C₉H₆O₄ MW: 178,142 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11101030 Núm. CAS: 334022-87-6 |