(1S,6S)-7-Cbz-3,7-diazabicyclo[4.2.0]octane
Proveedor: Apollo Scientific
OR470484-1G OR470484-250MG
APOSOR470484-1GEA 2860 EUR
APOSOR470484-1G APOSOR470484-250MG
(1S,6S)-7-Cbz-3,7-diazabicyclo[4.2.0]octane
(1S,6S)-7-Cbz-3,7-diazabicyclo[4.2.0]octane
Formula: C₁₄H₁₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22205856
Núm. CAS: 1932306-72-3