cis-7-Cbz-3,7-diazabicyclo[4.2.0]octane
Proveedor: Apollo Scientific
OR470489-1G
OR470489-250MG
APOSOR470489-1GEA
2650
EUR
APOSOR470489-1G
APOSOR470489-250MG
cis-7-Cbz-3,7-diazabicyclo[4.2.0]octane
cis-7-Cbz-3,7-diazabicyclo[4.2.0]octane
Formula:
C₁₄H₁₈N₂O₂ MW: 246,305 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD22205862 Núm. CAS: 1932046-84-8 |