Ethyl 3-Bromo-7-methylindole-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR470499-5G OR470499-1G
APOSOR470499-5GEA 510 EUR
APOSOR470499-5G APOSOR470499-1G
Ethyl 3-Bromo-7-methylindole-1-carboxylate
Ethyl 3-Bromo-7-methylindole-1-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₂BrNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22205877
Núm. CAS: 1375064-43-9