Methyl 4-Aminopiperidine-4-carboxylate dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR470509-1G OR470509-5G
APOSOR470509-1GEA 397 EUR
APOSOR470509-1G APOSOR470509-5G
Methyl 4-Aminopiperidine-4-carboxylate dihydrochloride
Methyl 4-Aminopiperidine-4-carboxylate dihydrochloride
Formula: C₇H₁₄N₂O₂·2ClH
MW: 231.12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09998913
Núm. CAS: 161315-19-1