5-Boc-4,5,6,7-tetrahydrofuro[3,2-c]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
OR470561-1G OR470561-250MG
APOSOR470561-1GEA 591 EUR
APOSOR470561-1G APOSOR470561-250MG
5-Boc-4,5,6,7-tetrahydrofuro[3,2-c]pyridine
5-Boc-4,5,6,7-tetrahydrofuro[3,2-c]pyridine
Formula: C₁₂H₁₇NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22574995
Núm. CAS: 179060-34-5