3-(3-Pyridyl)-2-propyn-1-ol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(Pyridin-3-yl)prop-2-yn-1-ol
OR470565-5G OR470565-10G OR470565-1G
APOSOR470565-5GEA 393 EUR
APOSOR470565-5G APOSOR470565-10G APOSOR470565-1G
3-(3-Pyridyl)-2-propyn-1-ol 98%
3-(3-Pyridyl)-2-propyn-1-ol
Formula: C₈H₇NO
MW: 133,147 g/mol
Pto. de fusión: 97…100 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00168869
Núm. CAS: 61266-33-9