3-(3-Piperidyl)-1-propanol
Proveedor: Apollo Scientific
OR470567-5G OR470567-1G
APOSOR470567-5GEA 2350 EUR
APOSOR470567-5G APOSOR470567-1G
3-(3-Piperidyl)-1-propanol
3-(3-Piperidyl)-1-propanol
Formula: C₈H₁₇NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06408777
Núm. CAS: 25175-58-0