N-Methyl-N-[4-(trimethylsilyl)phenyl]pivalamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR470571-1G OR470571-5G
APOSOR470571-1GEA 205 EUR
APOSOR470571-1G APOSOR470571-5G
N-Methyl-N-[4-(trimethylsilyl)phenyl]pivalamide
N-Methyl-N-[4-(trimethylsilyl)phenyl]pivalamide
Formula: C₁₅H₂₅NOSi
MW: 263,451 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22682786
Núm. CAS: 1418117-84-6