Methyl 5-Methoxy-2-thiophenecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR470576-1G OR470576-250MG OR470576-5G
APOSOR470576-1GEA 601 EUR
APOSOR470576-1G APOSOR470576-250MG APOSOR470576-5G
Methyl 5-Methoxy-2-thiophenecarboxylate
Methyl 5-Methoxy-2-thiophenecarboxylate
Formula: C₇H₈O₃S
MW: 172,202 g/mol
Pto. de fusión: 46 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22682797
Núm. CAS: 77133-25-6