Ethyl 1-Methyl-4-benzimidazolecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR470582-1G OR470582-250MG OR470582-5G
APOSOR470582-1GEA 397 EUR
APOSOR470582-1G APOSOR470582-250MG APOSOR470582-5G
Ethyl 1-Methyl-4-benzimidazolecarboxylate
Ethyl 1-Methyl-4-benzimidazolecarboxylate
Formula: C₁₁H₁₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22682796
Núm. CAS: 856840-76-1