Ethyl Imidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR470583-1G OR470583-5G OR470583-250MG
APOSOR470583-1GEA 448 EUR
APOSOR470583-1G APOSOR470583-5G APOSOR470583-250MG
Ethyl Imidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylate
Ethyl Imidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13176744
Núm. CAS: 177485-39-1