tert-Butyl N-Cbz-4-aminobutanoate
Proveedor: Apollo Scientific
OR470585-1G OR470585-5G
APOSOR470585-1GEA 397 EUR
APOSOR470585-1G APOSOR470585-5G
tert-Butyl N-Cbz-4-aminobutanoate
tert-Butyl N-Cbz-4-aminobutanoate
Formula: C₁₆H₂₃NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22683325
Núm. CAS: 5105-79-3