N-(3-Indolylmethyl)benzylamine
Proveedor: Apollo Scientific
OR470605-1G OR470605-5G
APOSOR470605-1GEA 306 EUR
APOSOR470605-1G APOSOR470605-5G
N-(3-Indolylmethyl)benzylamine
N-(3-Indolylmethyl)benzylamine
Formula: C₁₆H₁₆N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17430949
Núm. CAS: 57506-64-6