Methyl 4-(Cbz-amino)tetrahydropyran-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR470606-1G OR470606-5G
APOSOR470606-1GEA 448 EUR
APOSOR470606-1G APOSOR470606-5G
Methyl 4-(Cbz-amino)tetrahydropyran-4-carboxylate
Methyl 4-(Cbz-amino)tetrahydropyran-4-carboxylate
Formula: C₁₅H₁₉NO₅
MW: 293,315 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23379893
Núm. CAS: 1427475-27-1