3-(2-Pyridyl)propiolic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR470616-5G OR470616-1G
APOSOR470616-5GEA 1010 EUR
APOSOR470616-5G APOSOR470616-1G
3-(2-Pyridyl)propiolic acid
3-(2-Pyridyl)propiolic acid
Formula: C₈H₅NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16619698
Núm. CAS: 858678-71-4