Methyl 5-Bromo-2-Methyl-2H-1,2,3-triazole-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR470618-1G OR470618-250MG
APOSOR470618-1GEA 1080 EUR
APOSOR470618-1G APOSOR470618-250MG
Methyl 5-Bromo-2-Methyl-2H-1,2,3-triazole-4-carboxylate
Methyl 5-Bromo-2-Methyl-2H-1,2,3-triazole-4-carboxylate
Formula: C₅H₆BrN₃O₂
MW: 220,024 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23381101
Núm. CAS: 1372711-70-0