3-(2-Pyridyl)-2-propyn-1-ol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR470619-5G OR470619-10G OR470619-1G OR470619-25G
APOSOR470619-5GEA 271 EUR
APOSOR470619-5G APOSOR470619-10G APOSOR470619-1G APOSOR470619-25G
3-(2-Pyridyl)-2-propyn-1-ol 98%
3-(2-Pyridyl)-2-propyn-1-ol
Formula: C₈H₇NO
Pto. de fusión: 83…85 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00168870
Núm. CAS: 29768-03-4