2-(4-Thiazolyl)acetic acid hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR470621-1G OR470621-5G
APOSOR470621-1GEA 306 EUR
APOSOR470621-1G APOSOR470621-5G
2-(4-Thiazolyl)acetic acid hydrochloride
2-(4-Thiazolyl)acetic acid hydrochloride
Formula: C₅H₅NO₂S·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16295329
Núm. CAS: 1225286-62-3