4-(Diethoxymethyl)-1-methylpiperidine
Proveedor: Apollo Scientific
OR470629-1G OR470629-5G
APOSOR470629-1GEA 194 EUR
APOSOR470629-1G APOSOR470629-5G
4-(Diethoxymethyl)-1-methylpiperidine
4-(Diethoxymethyl)-1-methylpiperidine
Formula: C₁₁H₂₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11554476
Núm. CAS: 1427475-31-7