4-Nitro-1,3-dihydroisobenzofuran 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR470630-5G OR470630-250MG OR470630-1G
APOSOR470630-5GEA 0 EUR
APOSOR470630-5G APOSOR470630-250MG APOSOR470630-1G
4-Nitro-1,3-dihydroisobenzofuran 95%
4-Nitro-1,3-dihydroisobenzofuran
Formula: C₈H₇NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16659157
Núm. CAS: 98475-08-2