Ethyl 4-Bromo-1-naphthoate
Proveedor: Apollo Scientific
OR470636-25G OR470636-5G
APOSOR470636-25GEA 1120 EUR
APOSOR470636-25G APOSOR470636-5G
Ethyl 4-Bromo-1-naphthoate
Ethyl 4-Bromo-1-naphthoate
Formula: C₁₃H₁₁BrO₂
MW: 279,129 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16038781
Núm. CAS: 51934-43-1