Dimethyl 4-Bromo-2-nitrobenzylphosphonate
Proveedor: Apollo Scientific
OR470641-1G OR470641-5G
APOSOR470641-1GEA 397 EUR
APOSOR470641-1G APOSOR470641-5G
Dimethyl 4-Bromo-2-nitrobenzylphosphonate
Dimethyl 4-Bromo-2-nitrobenzylphosphonate
Formula: C₉H₁₁BrNO₅P
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24335258
Núm. CAS: 1094851-36-1