5,6-Dihydro-4H-pyrrolo[3,4-d]thiazole hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR470645-1G OR470645-250MG OR470645-5G
APOSOR470645-1GEA 651 EUR
APOSOR470645-1G APOSOR470645-250MG APOSOR470645-5G
5,6-Dihydro-4H-pyrrolo[3,4-d]thiazole hydrochloride
5,6-Dihydro-4H-pyrrolo[3,4-d]thiazole hydrochloride
Formula: C₅H₆N₂S·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24335251
Núm. CAS: 1434128-58-1