2,4-Dichloro-1-(2,2-dibromovinyl)benzene
Proveedor: Apollo Scientific
OR470653-1G OR470653-5G
APOSOR470653-1GEA 397 EUR
APOSOR470653-1G APOSOR470653-5G
2,4-Dichloro-1-(2,2-dibromovinyl)benzene
2,4-Dichloro-1-(2,2-dibromovinyl)benzene
Formula: C₈H₄Br₂Cl₂
MW: 330,831 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24842545
Núm. CAS: 212138-65-3