4-(Dibenzylamino)butanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR470669-5G OR470669-1G
APOSOR470669-5GEA 499 EUR
APOSOR470669-5G APOSOR470669-1G
4-(Dibenzylamino)butanoic acid
4-(Dibenzylamino)butanoic acid
Formula: C₁₈H₂₁NO₂
MW: 283,365 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00889235
Núm. CAS: 106518-44-9