2-Amino-5-bromo-4-(hydroxymethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
OR470672-1G OR470672-250MG
APOSOR470672-1GEA 519 EUR
APOSOR470672-1G APOSOR470672-250MG
2-Amino-5-bromo-4-(hydroxymethyl)pyridine
2-Amino-5-bromo-4-(hydroxymethyl)pyridine
Formula: C₆H₇BrN₂O
MW: 203,037 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13178296
Núm. CAS: 1227586-36-8