4-(tert-Butoxy)benzamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR470674-1G OR470674-5G
APOSOR470674-1GEA 397 EUR
APOSOR470674-1G APOSOR470674-5G
4-(tert-Butoxy)benzamide
4-(tert-Butoxy)benzamide
Formula: C₁₁H₁₅NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03840534
Núm. CAS: 99985-67-8