Ethyl 3-Bromopyridine-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 3-bromopicolinate
OR470685-5G OR470685-25G
APOSOR470685-5GEA 75.4 EUR
APOSOR470685-5G APOSOR470685-25G
Ethyl 3-Bromopyridine-2-carboxylate
Ethyl 3-Bromopyridine-2-carboxylate
Formula: C₈H₈BrNO₂
MW: 230,059 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13189685
Núm. CAS: 434319-41-2