1-[2-[(Tetrahydropyran-4-yl)oxy]phenyl]methylamine
Proveedor: Apollo Scientific
OR470699-1G OR470699-250MG OR470699-5G
APOSOR470699-1GEA 601 EUR
APOSOR470699-1G APOSOR470699-250MG APOSOR470699-5G
1-[2-[(Tetrahydropyran-4-yl)oxy]phenyl]methylamine
1-[2-[(Tetrahydropyran-4-yl)oxy]phenyl]methylamine
Formula: C₁₂H₁₇NO₂
MW: 207,269 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09025871
Núm. CAS: 898289-33-3