3-Hydrazinyl-2-methylpyridine dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR470719-5G OR470719-1G
APOSOR470719-5GEA 1020 EUR
APOSOR470719-5G APOSOR470719-1G
3-Hydrazinyl-2-methylpyridine dihydrochloride
3-Hydrazinyl-2-methylpyridine dihydrochloride
Formula: C₆H₉N₃·2ClH
MW: 196,078 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26937550
Núm. CAS: 1803601-87-7