Methyl (1R,2S,3S,4S,6R)-5-oxotricyclo[2.2.1.02,6]heptane-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Tricyclo[2.2.1.02,6]heptane-3-carboxylic acid, 5-oxo-, methyl ester, stereoisomer
OR470725-1G
OR470725-5G
APOSOR470725-1GEA
245
EUR
APOSOR470725-1G
APOSOR470725-5G
Methyl (1R,2S,3S,4S,6R)-5-oxotricyclo[2.2.1.02,6]heptane-3-carboxylate
Methyl (1R,2S,3S,4S,6R)-5-oxotricyclo[2.2.1.02,6]heptane-3-carboxylate
Formula:
C₉H₁₀O₃ MW: 166,174 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD28096495 Núm. CAS: 79356-39-1 |