3-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)propanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR470736-5G OR470736-1G
APOSOR470736-5GEA 1120 EUR
APOSOR470736-5G APOSOR470736-1G
3-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)propanoic acid
3-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)propanoic acid
Formula: C₁₁H₁₄O₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016559
Núm. CAS: 14897-78-0