2-Cyano-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR470737-5G OR470737-1G
APOSOR470737-5GEA 1330 EUR
APOSOR470737-5G APOSOR470737-1G
2-Cyano-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
2-Cyano-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Formula: C₁₀H₉NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11593027
Núm. CAS: 90924-41-7