Methyl (S)-2-(Boc-amino)-3-(1-methyl-5-imidazolyl)propanoate
Proveedor: Apollo Scientific
OR470741-1G OR470741-250MG OR470741-5G
APOSOR470741-1GEA 1010 EUR
APOSOR470741-1G APOSOR470741-250MG APOSOR470741-5G
Methyl (S)-2-(Boc-amino)-3-(1-methyl-5-imidazolyl)propanoate
Methyl (S)-2-(Boc-amino)-3-(1-methyl-5-imidazolyl)propanoate
Formula: C₁₃H₂₁N₃O₄
MW: 283.324 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16250467
Núm. CAS: 72212-51-2