2-(Aminomethyl)benzoxazole
Proveedor: Apollo Scientific
OR470756-250MG OR470756-1G
APOSOR470756-250MGEA 306 EUR
APOSOR470756-250MG APOSOR470756-1G
2-(Aminomethyl)benzoxazole
2-(Aminomethyl)benzoxazole
Formula: C₈H₈N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03990563
Núm. CAS: 101333-98-6