3-(Chloromethyl)-1-methylpyrrolidine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR470762-1G OR470762-5G
APOSOR470762-1GEA 661 EUR
APOSOR470762-1G APOSOR470762-5G
3-(Chloromethyl)-1-methylpyrrolidine hydrochloride
3-(Chloromethyl)-1-methylpyrrolidine hydrochloride
Formula: C₆H₁₂ClN·HCl
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20441425
Núm. CAS: 56669-84-2