5-Bromo-2-methylquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR470776-1G
OR470776-250MG
OR470776-5G
APOSOR470776-1GEA
184
EUR
APOSOR470776-1G
APOSOR470776-250MG
APOSOR470776-5G
5-Bromo-2-methylquinoline
5-Bromo-2-methylquinoline
Formula:
C₁₀H₈BrN MW: 222.081 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD13189490 Núm. CAS: 54408-52-5 |