5-Bromo-7-chlorobenzofuran
Proveedor: Apollo Scientific
OR470778-1G OR470778-250MG
APOSOR470778-1GEA 1010 EUR
APOSOR470778-1G APOSOR470778-250MG
5-Bromo-7-chlorobenzofuran
5-Bromo-7-chlorobenzofuran
Formula: C₈H₄BrClO
MW: 231,474 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11877832
Núm. CAS: 1194375-29-5