5-Bromo-7-methoxybenzofuran
Proveedor: Apollo Scientific
OR470779-1G OR470779-250MG OR470779-5G
APOSOR470779-1GEA 804 EUR
APOSOR470779-1G APOSOR470779-250MG APOSOR470779-5G
5-Bromo-7-methoxybenzofuran
5-Bromo-7-methoxybenzofuran
Formula: C₉H₇BrO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11877831
Núm. CAS: 164414-62-4