N-Ethylcyclopropanamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR470784-1G OR470784-5G
APOSOR470784-1GEA 337 EUR
APOSOR470784-1G APOSOR470784-5G
N-Ethylcyclopropanamine hydrochloride
N-Ethylcyclopropanamine hydrochloride
Formula: C₅H₁₁N·ClH
MW: 121.608 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11099458
Núm. CAS: 672302-35-1