2-[3-(tert-Butoxy)-4-ethoxyphenyl]acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR470790-1G OR470790-5G
APOSOR470790-1GEA 397 EUR
APOSOR470790-1G APOSOR470790-5G
2-[3-(tert-Butoxy)-4-ethoxyphenyl]acetic acid
2-[3-(tert-Butoxy)-4-ethoxyphenyl]acetic acid
Formula: C₁₄H₂₀O₄
MW: 252,306 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27500648
Núm. CAS: 2006277-20-7