2-[3-(tert-Butoxy)-4-methoxyphenyl]acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR470793-1G OR470793-5G
APOSOR470793-1GEA 397 EUR
APOSOR470793-1G APOSOR470793-5G
2-[3-(tert-Butoxy)-4-methoxyphenyl]acetic acid
2-[3-(tert-Butoxy)-4-methoxyphenyl]acetic acid
Formula: C₁₃H₁₈O₄
MW: 238,28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27500646
Núm. CAS: 2006277-90-1