6-Hydroxy-3-methylbenzo[d]isoxazole-7-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
OR470804-250MG OR470804-1G
APOSOR470804-250MGEA 448 EUR
APOSOR470804-250MG APOSOR470804-1G
6-Hydroxy-3-methylbenzo[d]isoxazole-7-carbaldehyde
6-Hydroxy-3-methylbenzo[d]isoxazole-7-carbaldehyde
Formula: C₉H₇NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24386967
Núm. CAS: 66033-95-2