4-Chlorohexanoyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR470809-5G OR470809-1G
APOSOR470809-5GEA 804 EUR
APOSOR470809-5G APOSOR470809-1G
4-Chlorohexanoyl chloride
4-Chlorohexanoyl chloride
Formula: C₆H₁₀Cl₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20622929
Núm. CAS: 99585-00-9