4-Chloro-2,2-dimethylbutanoyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR470810-5G OR470810-1G
APOSOR470810-5GEA 3570 EUR
APOSOR470810-5G APOSOR470810-1G
4-Chloro-2,2-dimethylbutanoyl chloride
4-Chloro-2,2-dimethylbutanoyl chloride
Formula: C₆H₁₀Cl₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19235022
Núm. CAS: 53840-39-4