3-Bromo-2H-pyran-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR470812-1G OR470812-250MG
APOSOR470812-1GEA 1840 EUR
APOSOR470812-1G APOSOR470812-250MG
3-Bromo-2H-pyran-2-one
3-Bromo-2H-pyran-2-one
Formula: C₅H₃BrO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318382
Núm. CAS: 19978-32-6